Läs mer
Nickel, 99,97 %, (spårmetallbas), sfärer, 5 till 11 mm, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10533951 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 g
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
250g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10533951 250 g Plastflaska 250g
1 options
Denna artikel kan inte returneras. View return policy
Product Code. 10533951 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 201672500
 Begränsad artikel
I lager
Add to basket
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
För ultraspåranalys
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material Nickel
Namnnotering p.a.
CAS 7440-02-0
Smältpunkt 1455.0°C
Kokpunkt 2732.0°C to 2837.0°C
CAS Min % 99.95
CAS Max % 100.0
Densitet 8.9
Kvantitet 250 g
Förpackning Plastflaska
Analysprocentintervall 99.97%
Form Sphere
Molekylformel Ni
MDL-nummer MFCD00011137 MFCD06798735
Fieser 12,335; 13,197; 17,296
Merck Index 15, 6583
Synonym raney alloy, fibrex, catalyst, particles, fibrex p, nickel, elemental, nichel italian, nickel, soluble salts, carbonyl powder, niccolum
InChI-nyckel PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
LEDER [Ni]
IUPAC-namn nickel
Molekylvikt (g/mol) 58.69
PubChem CID 935
ChEBI CHEBI:28112
Formel vikt 58.7
Procent renhet 99.97%
Kvalitet Spårmetallbas
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Nickel, spheres, 5 to 11 mm
Signal Word
  • Fara
Hazard Category
  • Cancerogenitet Kategorija 2
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 1
Hazard Statement
  • H372-Orsakar organskador.
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Precautionary Statement
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.