Läs mer
Nickel AA Standard: Ni @ 1000 μg/ml i 5% HNO3, VHG™
Produktkod. 17977349
Change view
Kvantitet:
100 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17977349 500 ml
17969219 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 17977349 Leverantör VHG Labs Leverantörsnummer VHGAANIN500
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
VHG Labs erbjuder ISO 17034 metallo-organiska och vattenbaserade oorganiska certifierade referensmaterial för analys av olja, bränsle och kylvätska samt en rad certifierade standarder för miljö-, farmaceutiska och industriella tillämpningar
Nickel AA Standard: Ni @ 1000 μg/ml i 5% HNO3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Nickel
CAS 7440-02-0
Metoder AA/GFAA
Analyt- eller komponentnamn Nickel
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel Ni
Koncentration 1000 μg/ml
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Raney alloy, Fibrex, Nickel catalyst, Nickel particles, Raney-Nickel
InChI formel InChI=1S/Ni
LEDER [Ni]
IUPAC-namn nickel
Lösningsmedel eller matris Utspäd HNO3
Molekylvikt (g/mol) 58.69
Kvantitet 500 ml
Formel vikt 57,9353 g/mol