Läs mer
Nickel för AAS 0,03mg/L matris HNO 3 utspädd, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Produktkod. 12904545 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
50 mL
Förpackningsstorlek:
50ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
12904545 50 mL 50ml
1 options
Produktkod. 12904545 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer E 038 050
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Alla våra certifierade referensmaterial och reagenser produceras under en ISO 9001 Kvalitetsledningssystem, även Ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och Ackrediterat enligt ISO Guide 34.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Nickel
Förpackning Flaska
CAS 7697-37-2
Fysisk form Vätska
Molekylformel HNO3
Koncentration 0.03 mg/L
MDL-nummer MFCD00011349
InChI-nyckel GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
Typ Flame Single-element Standard Solution
LEDER O[N+]([O-])=O
IUPAC-namn salpetersyra
Lösningsmedel eller matris 1% HNO3 (diluted)
Molekylvikt (g/mol) 63.01
PubChem CID 944
Kvantitet 50 mL
ChEBI CHEBI:48107