Läs mer
Nickelactylacetonat, 96 %
Produktkod. 10371094 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10371094 100 g Glasflaska 100g
10251123 5 g Glasflaska 5g
10437710 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10371094 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 128261000
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 3264-82-2 | C10H14NiO4 | 256,91 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3264-82-2
Molekylformel C10H14NiO4
Molekylvikt (g/mol) 256.91
MDL-nummer MFCD00000024
InChI-nyckel BMGNSKKZFQMGDH-FDGPNNRMSA-L
Synonym nickel ii acetylacetonate, bis 2,4-pentanedionato nickel ii hydrate, acetylacetone nickel ii salt, bis 2,4-pentanedionato nickel ii
PubChem CID 53384569
IUPAC-namn nickel(2+);(E)-4-oxopent-2-en-2-olat
LEDER [Ni++].C\C([O-])=C\C(C)=O.C\C([O-])=C\C(C)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Nickel acetylacetonate
CAS Min % 95.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 230 °C
Färg Gult
Kokpunkt 220 °C (11,0 mmHg)
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 95 % min. (Komplexometri)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 100 g
Fieser 05,471; 06,417; 07,250; 08,42; 17,201
Merck Index 15, 6585
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: löslig. Andra lösligheter: lösliga i alkohol, kloroform och bensen, olösliga i eter och ligroin
Formel vikt 256.9
Procent renhet 96%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.