Läs mer
Nickel-aluminum Alloy, Pure, Powder, for Preparing Catalytic Nickel, Fisher Chemical
Produktkod. 10010250 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
Produktkod. Kvantitet unitSize
10010250 250 g 250g
1 options
Produktkod. 10010250 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer N/1460/50
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Färg Gray
CAS 12635-29-9
Smältpunkt 1350°C
Kvantitet 250 g
Förpackning Plastic powder jar
Form Powder/Solid
Molekylformel AlNi
MDL-nummer 167392
Synonym aluminum-nickel, nickel aluminum, nickel-aluminum alloy, aluminum-nickel alloy, nickel-aluminum, aluminum-nickel catalyst, al.ni, aluminum, compd. with nickel 1:1, aluminum-nickel, aluminum nickel
InChI-nyckel NPXOKRUENSOPAO-UHFFFAOYSA-N
LEDER [Al].[Ni]
IUPAC-namn aluminum;nickel
Molekylvikt (g/mol) 85.675
PubChem CID 6336846
Formel vikt 85.68g/mol
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Aluminium-nickel, Raney-type alloy, powder
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Cancerogenitet Kategorija 2
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
  • Ämne som vid kontakt med vatten utvecklar brandfarliga gaser Kategorija 2
Faroangivelser
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
  • H261-Vid kontakt med vatten utvecklas brandfarliga gaser.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P342+P311-Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .