Läs mer
Nickel ammonium sulfate hexahydrate
Produktkod. p-4824827
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
Produktkod. 11341849
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 012519.22
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 7785-20-8 | Ni(NH4)2(SO4)2·6H2O
Det används vid galvanisering. Har begränsad användning som färgbetningsmedel och används i metallbearbetningskompositioner. Nickelelektrolyt för galvanisering
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7785-20-8
Molekylformel Ni(NH4)2(SO4)2·6H2O
MDL-nummer MFCD00150260
Synonym Ammonium nickel sulfate hexahydrate
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Nickel ammonium sulfate hexahydrate
Färg Klart
Fysisk form Large Crystals
Kvantitet 100 g
Löslighetsinformation Soluble in ammonium sulphate. Insoluble in alcohol. Slightly soluble in water.
Formel vikt 394.99 (286.90 Anhydrous)
Odör Odorless
Utseende Green crystals
Densitet 1.923
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.