Läs mer
Nickelbis(trifluormetylsulfonyl)imid
Produktkod. 15412847
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15412847 250 mg 250mg
15492837 1 g 1g
15402847 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15412847 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 047102.MD
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 207861-63-0 | C4F12N2NiO8S4 | 618,964 g/mol
Nickel(II)bis(trifluormetansulfonyl)imid används som ytbehandling, syntes och katalys. Det används också som en jonisk vätska i syntesen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 207861-63-0
Molekylformel C4F12N2NiO8S4
Molekylvikt (g/mol) 618.964
MDL-nummer MFCD23380174
InChI-nyckel VFUSIQAHVPEYFD-UHFFFAOYSA-N
Synonym nickel bis-trifluoromethanesulfonimide
PubChem CID 131875825
IUPAC-namn bis(trifluormetylsulfonyl)azanid;nickel(2+)
LEDER C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[Ni+2]
Specifications
Kemiskt namn eller material Nickel bis(trifluoromethylsulfonyl)imide
Färg Klart
Fysisk form Fast
Kvantitet 250 mg
Känslighet Hygroskopisk
Linjär formel [(CF3SO2)2N]2Ni
UN-nummer UN3261
Löslighetsinformation Den är löslig i vatten.
Formel vikt 618.96
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.