Läs mer
Nickel bis(trifluoromethylsulfonyl)imide
Produktkod. p-7052254
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
Produktkod. 15412847
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 047102.MD
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 207861-63-0 | C4F12N2NiO8S4 | 618.964 g/mol
Nickel(II)bis(trifluormetansulfonyl)imid används som ytbehandling, syntes och katalys. Det används också som en jonisk vätska i syntesen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 207861-63-0
Molekylformel C4F12N2NiO8S4
Molekylvikt (g/mol) 618.964
MDL-nummer MFCD23380174
InChI-nyckel VFUSIQAHVPEYFD-UHFFFAOYSA-N
Synonym nickel bis-trifluoromethanesulfonimide
PubChem CID 131875825
IUPAC-namn bis(trifluormetylsulfonyl)azanid;nickel(2+)
LEDER C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[Ni+2]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Nickel bis(trifluoromethylsulfonyl)imide
Färg Klart
Fysisk form Fast
Kvantitet 250 mg
Linjär formel [(CF3SO2)2N]2Ni
UN-nummer UN3261
Löslighetsinformation It is soluble in water.
Formel vikt 618.96
Känslighet Hygroscopic
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.