Läs mer
Nickel boride, TRC
Produktkod. 30419024
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30419024 1 g
30425403 10 g
30420385 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30419024 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN9011381G
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 12007-01-1
Molekylformel BNi2
Molekylvikt (g/mol) 128.19
IUPAC-namn boron;nickel
LEDER [Ni].[Ni].[B]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Nickel boride
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/B.2Ni
Formel vikt 126.88