Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Nickel Chloride Hexahydrate |
| CAS | 7791-20-0 |
| Fysisk form | Kristallin |
| Kvantitet | 1 kg |
| Molekylformel | NiCl2 · 6H2O |
| Formel vikt | 237.7 |