Läs mer
Nickelkloridhexahydrat, (kristallint), MP Biomedicals
Produktkod. 11495021 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11495021 1 kg 1kg
11401951 100 g 100g
11485021 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11495021 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215582591
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Cellkulturreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7791-20-0
Molekylformel NiCl2 · 6H2O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Nickel Chloride Hexahydrate
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 1 kg
Formel vikt 237.7