Läs mer
Nickel Chloride Hexahydrate, TRC
Produktkod. 30478860
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30478860 10 g
1 options
Produktkod. 30478860 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN39510010G
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Nickel Chloride Hexahydrate
CAS 7791-20-0
Molekylformel Cl2Ni 6(H2O)
Kvantitet 10 g
Synonym Nickel Chloride (NiCl2) Hydrate, Nickel Chloride Hexahydrate, Nickel Chloride Hexahydrate, Nickel Dichloride Hexahydrate, Nickel(2+) Chloride Hexahydrate, Nickel(II) Chloride Hexahydrate
InChI formel InChI=1S/2ClH.Ni.6H2O/h2*1H;;6*1H2/q;;+2;;;;;;/p-2
LEDER O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Ni+2]
IUPAC-namn nickel(2+);dichloride;hexahydrate
Molekylvikt (g/mol) 237.69
Formel vikt 235.9364