Läs mer
Nickelkromit, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivning
Vid blandning av nickel(II)kromat med aluminater eller koboltkromat bildas en binär förening känd som en spinell som kan motstå temperaturer upp till 1000° C. Produkterna från dessa blandningar kan användas som oxidationsbeständiga komponenter i beläggningar för flygplan och rymdfärjor.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Nickel chromite |
| Fysisk form | Pulver |
| Kvantitet | 25 g |
| Linjär formel | NiCr2O4 |
| Löslighetsinformation | Insoluble in water. Soluble in hydrochloric acid. |
| Formel vikt | 226.7 |
| Odör | Odorless |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.