Läs mer
Nickel Chromium Aluminum Copper wire, 0.025mm (0.001 in.) dia., annealed (Evanohm™), Thermo Scientific™
Beskrivning
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Nickel Chromium Aluminum Copper wire |
| Namnnotering | 0.025mm (0.001 in.) dia., Annealed (Evanohm™) |
| Genomsnittlig Mol. Wt. eller Mol. Wt. Räckvidd | Ni:Cr:Al:Cu; 75:20:2.5:2.5 wt% |
| Kvantitet | 5 m |
| Vikt | ≈0.0041g/m |
| Form | Wire |
| MDL-nummer | MFCD02684522 |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Nickel Chromium Aluminum Copper wire
- Varning
- Preobcutljivost koze Kategorija 1
- Cancerogenitet Kategorija 2
- H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P363-Nedstänkta kläder ska tvättas innan de används igen.
- P405-Förvaras inlåst.
- P501-Innehållet/behållaren lämnas till .