Läs mer
Nickel Chromium slug, 3,175 mm (0,125 tum) dia. x 3,175 mm (0,125 tum) längd, 99,95 % (metallbas), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11334488
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11334488 50 g 50g
11324488 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11334488 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 042368.18
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 11106-97-1 | Molekylformel: CrNi | Molekylvikt: 110,69 g/mol
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 11106-97-1
Molekylformel CrNi
Molekylvikt (g/mol) 110.69
MDL-nummer MFCD00673110
InChI-nyckel VNNRSPGTAMTISX-UHFFFAOYSA-N
Synonym nickel chromium, nickel-chromium, nicr, nickel chromium lump, chromium, compd. with nickel 1:1, chromium nickel, acmc-1byoe, nickel chromium powder,-140+325 mesh, nickel chromium wire, 1.0mm 0.04in dia, nickel chromium wire, 0.25mm 0.01in dia
PubChem CID 11320920
IUPAC-namn kromnickel
LEDER [Cr].[Ni]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Nickel Chromium slug
Namnnotering 3,175 mm (0,125 tum) diameter x 3,175 mm (0,125 tum) lång
Genomsnittlig Mol. Wt. eller Mol. Wt. Räckvidd Ni:Cr; 80:20 wt%
Kvantitet 50 g
Odör Luktfritt
Vikt ≈0,22 g/slug
Form Slug
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Procent renhet 99.95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.