Läs mer
Nickelkrom, sputtermål, 50,8 mm (2,0 tum) dia x 6,35 mm (0,250 tum) tjock, 99,95 % (metallbas), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15484805
Change view
Kvantitet:
1 st
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15484805 1 st Varje
1 options
Produktkod. 15484805 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 040871.KS
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
CAS: 11106-97-1 | CrNi | 110,69 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Nickel Chromium, sputtering target
Namnnotering 50,8 mm (2,0 tum) i diameter x 6,35 mm (0,250 tum) tjock
Kvantitet 1 st
CAS 11106-97-1
Odör Luktfritt
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Molekylformel CrNi
MDL-nummer MFCD00673110
Synonym nickel chromium, nickel-chromium, nicr, nickel chromium lump, chromium, compd. with nickel 1:1, chromium nickel, acmc-1byoe, nickel chromium powder,-140+325 mesh, nickel chromium wire, 1.0mm 0.04in dia, nickel chromium wire, 0.25mm 0.01in dia
InChI-nyckel VNNRSPGTAMTISX-UHFFFAOYSA-N
LEDER [Cr].[Ni]
IUPAC-namn kromnickel
Molekylvikt (g/mol) 110.69
PubChem CID 11320920
Procent renhet 99.95%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.