Läs mer
Nickel Chromium wire, 0.41mm (0.016in) dia
Produktkod. 11379847
Change view
Kvantitet:
25 m
100 m
Förpackningsstorlek:
100m
25m
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11379847 25 m 25m
11389847 100 m 100m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11379847 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 042196.G9
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 11106-97-1 | CrNi | 110.69 g/mol
These alloys are typically used in resistance wire. They are also used in some dental restorations (fillings). It is commonly used in ceramic as an internal support. Nichrome wire is used for its ability to withstand the high temperatures that occur when clay work is fired in a kiln.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 11106-97-1
Molekylformel CrNi
Molekylvikt (g/mol) 110.69
MDL-nummer MFCD00673110
InChI-nyckel VNNRSPGTAMTISX-UHFFFAOYSA-N
Synonym nickel chromium, nickel-chromium, nicr, nickel chromium lump, chromium, compd. with nickel 1:1, chromium nickel, acmc-1byoe, nickel chromium powder,-140+325 mesh, nickel chromium wire, 1.0mm 0.04in dia, nickel chromium wire, 0.25mm 0.01in dia
PubChem CID 11320920
IUPAC-namn krom;nickel
LEDER [Cr].[Ni]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Nickel Chromium wire
Namnnotering 0.41mm (0.016 in.) dia.
Genomsnittlig Mol. Wt. eller Mol. Wt. Räckvidd Ni:Cr; 80:20 wt%
Kvantitet 25 m
Odör Odorless
Vikt ≈1.09g/m
Form Wire
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.