Läs mer
Nickelkromtråd, 0,51 mm (0,02 tum) diameter
Produktkod. 11311489
Change view
Kvantitet:
100 m
500 m
Förpackningsstorlek:
100m
500m
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11311489 500 m 500m
11301489 100 m 100m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11311489 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 013967.H9
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 11106-97-1 | CrNi | 110,69 g/mol
Dessa legeringar används vanligtvis för att öka resistiviteten hos tråd. De används också i vissa tandrestaurationer (fyllningar). Det används ofta i keramik som ett inre stöd. Nichrome tråd används för sin förmåga att motstå de höga temperaturer som uppstår när lerarbeten eldas i en ugn.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 11106-97-1
Molekylformel CrNi
Molekylvikt (g/mol) 110.69
MDL-nummer MFCD00673110
InChI-nyckel VNNRSPGTAMTISX-UHFFFAOYSA-N
Synonym nickel chromium, nickel-chromium, nicr, nickel chromium lump, chromium, compd. with nickel 1:1, chromium nickel, acmc-1byoe, nickel chromium powder,-140+325 mesh, nickel chromium wire, 1.0mm 0.04in dia, nickel chromium wire, 0.25mm 0.01in dia
PubChem CID 11320920
LEDER [Cr].[Ni]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Nickel Chromium wire
Namnnotering 0,51 mm (0,02 tum) i diameter.
Genomsnittlig Mol. Wt. eller Mol. Wt. Räckvidd Ni:Cr; 80:20 wt%
Kvantitet 500 m
Odör Luktfritt
Vikt ≈1,86 g/m
Form Tråd
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
IUPAC-namn kromnickel
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.