Läs mer
Nickel Chromium wire, 0.51mm (0.02in) dia
Produktkod. p-7049312
Kvantitet:
100 m
500 m
Förpackningsstorlek:
100m
500m
Produktkod. 11301489
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 013967.H4
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 11106-97-1 | CrNi | 110.69 g/mol
Dessa legeringar används vanligtvis för att öka resistiviteten hos tråd. De används också i vissa tandrestaurationer (fyllningar). Det används ofta i keramik som ett inre stöd. Nichrome tråd används för sin förmåga att motstå de höga temperaturer som uppstår när lerarbeten eldas i en ugn.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 11106-97-1
Molekylformel CrNi
Molekylvikt (g/mol) 110.69
MDL-nummer MFCD00673110
InChI-nyckel VNNRSPGTAMTISX-UHFFFAOYSA-N
Synonym nickel chromium, nickel-chromium, nicr, nickel chromium lump, chromium, compd. with nickel 1:1, chromium nickel, acmc-1byoe, nickel chromium powder,-140+325 mesh, nickel chromium wire, 1.0mm 0.04in dia, nickel chromium wire, 0.25mm 0.01in dia
PubChem CID 11320920
LEDER [Cr].[Ni]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Nickel Chromium wire
Namnnotering 0.51mm (0.02 in.) dia.
Genomsnittlig Mol. Wt. eller Mol. Wt. Räckvidd Ni:Cr; 80:20 wt%
Kvantitet 100 m
Odör Odorless
Vikt ≈1.86g/m
Form Wire
Löslighetsinformation Insoluble in water.
IUPAC-namn krom;nickel
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.