Läs mer
Nickel Copper foil, alloy 400, 0.51mm (0.02in) thick
Beskrivning
Nickel Copper foil, alloy 400 finds application in marine engineering, chemical and hydro-carbon processings, heat exchangers, valves and pumps. Large use of it is made in the alkylation units, namely in the reacting section in contact with concentrated hydrofluoric acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Nickel Copper |
| Namnnotering | Alloy 400 |
| Utseende | Foil |
| Kvantitet | 300 x 300 mm |
| Form | Foil |
| Molekylformel | Ni:Cu; 67:33 wt.% |
| MDL-nummer | MFCD00801098 |
| Löslighetsinformation | Insoluble in water. |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.