Läs mer
Nickel-kopparfolie, legering 400, 0,81 mm tjock, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15486795
Change view
Kvantitet:
150 x 150 mm
300 x 300 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15486795 150 x 150 mm Varje
15496795 300 x 300 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15486795 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 045169.GT
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-12-2026
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Nickel Copper foil, Alloy 400
Namnnotering 0,81 mm tjock
Genomsnittlig Mol. Wt. eller Mol. Wt. Räckvidd Ni:Cu; 67:33 viktprocent
Kvantitet 150 x 150 mm
Form Florett
MDL-nummer MFCD00801098
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.