Läs mer
Nickel Kopparfolie, legering 400, 1,6 mm (0,062 tum) tjock, Thermo Scientific™
Produktkod. 15416845
Change view
Kvantitet:
150 x 150 mm
300 x 300 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15416845 150 x 150 mm Varje
15426845 300 x 300 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15416845 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 045231.GT
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Nickel Copper foil, Alloy 400
Namnnotering 1,6 mm tjock
Genomsnittlig Mol. Wt. eller Mol. Wt. Räckvidd Ni:Cu; 67:33 viktprocent
Kvantitet 150 x 150 mm
Form Florett
MDL-nummer MFCD00801098