Läs mer
Nickel Kopparfolie, legering 400, 1,98 mm (0,078 tum) tjock, Thermo Scientific™
Description
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Nickel Copper foil, Alloy 400 |
| Namnnotering | 1,98 mm tjock |
| Genomsnittlig Mol. Wt. eller Mol. Wt. Räckvidd | Ni:Cu; 67:33 viktprocent |
| Kvantitet | 300 x 300 mm |
| Form | Florett |
| MDL-nummer | MFCD00801098 |