Läs mer
Nickel Copper Iron Manganese rod, 1.27cm (0.5 in.) dia., Thermo Scientific™
Beskrivning
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Nickel Copper Iron Manganese rod |
| Namnnotering | 1.27cm (0.5 in.) dia., cold drawn stress relieved, ASTM B164 |
| Genomsnittlig Mol. Wt. eller Mol. Wt. Räckvidd | Ni:Cu:Fe:Mn; 63:28 to 34:2.5 max:2 max wt% |
| Kvantitet | 10 cm |
| Vikt | ≈104g/10cm |
| Form | Rod |
| MDL-nummer | MFCD02091727 |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Nickel Copper Iron Manganese rod
- Varning
- Preobcutljivost koze Kategorija 1
- Cancerogenitet Kategorija 2
- H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P363-Nedstänkta kläder ska tvättas innan de används igen.
- P405-Förvaras inlåst.
- P501-Innehållet/behållaren lämnas till .