Läs mer
Nickel Copper Iron Manganese rod, 1.27cm (0.5 in.) dia., Thermo Scientific™
Produktkod. p-7050310
Kvantitet:
10 cm
50 cm
Förpackningsstorlek:
10cm
50cm
Produktkod. 11347918
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 036457.BS
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Nickel Copper Iron Manganese rod
Namnnotering 1.27cm (0.5 in.) dia., cold drawn stress relieved, ASTM B164
Genomsnittlig Mol. Wt. eller Mol. Wt. Räckvidd Ni:Cu:Fe:Mn; 63:28 to 34:2.5 max:2 max wt%
Kvantitet 10 cm
Vikt ≈104g/10cm
Form Rod
MDL-nummer MFCD02091727
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Nickel Copper Iron Manganese rod
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
  • Cancerogenitet Kategorija 2
Faroangivelser
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P363-Nedstänkta kläder ska tvättas innan de används igen.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till .