Läs mer
Nickel Electro™ Nickeldegel
Handla allt Nickel-Electro Produkter
Kapacitet (metrisk):
10 ml
15 ml
25 ml
30 ml
50 ml
70 ml
130 ml
Höjd (metrisk):
30 mm
35 mm
40 mm
45 mm
50 mm
60 mm
Tjocklek (metrisk):
0,5 mm
1 mm
1,5 mm
2 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- 99,6% nickelrenhet
- Sprickfri
- Hög termisk och elektrisk ledningsförmåga
- Lågt gasinnehåll
- Lågt ångtryck
- Kostnadseffektiv ersättning för platina
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Nickel |
| Kvantitet | Varje |
| Tjocklek (metrisk) | 0,5 mm |
| Kapacitet (metrisk) | 50 ml |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Diameter (metrisk) Yttre | 45 mm |
| Höjd (metrisk) | 45 mm |
| Produkttyp | Degel |