Läs mer
Nickel Electro™ Nickeldegel
Produktkod. 11479589 Handla allt Nickel-Electro Produkter
Kapacitet (metrisk):
10 mL
15 mL
25 mL
30 mL
50 mL
70 mL
130 mL
Höjd (metrisk):
30 mm
35 mm
40 mm
45 mm
50 mm
60 mm
Tjocklek (metrisk):
0.5 mm
1 mm
1.5 mm
2 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11479589
Brand: Nickel Electro™ 19
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Nickel Electro™ Nickel Crucible är sprickfri och lämplig för temperaturer upp till 350 °C.
  • 99,6% nickelrenhet
  • Sprickfri
  • Hög termisk och elektrisk ledningsförmåga
  • Lågt gasinnehåll
  • Lågt ångtryck
  • Kostnadseffektiv ersättning för platina
Specifikationer
Material Nickel
Kvantitet Varje
Tjocklek (metrisk) 1 mm
Kapacitet (metrisk) 130 mL
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Diameter (metrisk) Yttre 60 mm
Höjd (metrisk) 60 mm
Produkttyp Degel