Läs mer
Nickel Electro™ Nickeldegel
Produktkod. 11489589 Handla allt Nickel-Electro Produkter
Kapacitet (metrisk):
10 ml
15 ml
25 ml
30 ml
50 ml
70 ml
130 ml
Höjd (metrisk):
30 mm
35 mm
40 mm
45 mm
50 mm
60 mm
Tjocklek (metrisk):
0,5 mm
1 mm
1,5 mm
2 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11489589
Brand: Nickel Electro™ 25
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Nickel Electro™ Nickel Crucible är sprickfri och lämplig för temperaturer upp till 350 °C.
  • 99.6% nickel purity
  • Crevice free
  • High thermal and electrical conductivities
  • Low gas content
  • Low vapor pressure
  • Cost effective replacement for platinum
Specifikationer
Material Nickel
Kvantitet Each
Tjocklek (metrisk) 1,5 mm
Kapacitet (metrisk) 15 ml
Autoklaveringsbar Autoclavable
Diameter (metrisk) Yttre 30 mm
Höjd (metrisk) 30 mm
Produkttyp Crucible