Läs mer
Nickel Electro™ Nickeldegel
Handla allt Nickel-Electro Produkter
Kapacitet (metrisk):
10 ml
15 ml
25 ml
30 ml
50 ml
70 ml
130 ml
Höjd (metrisk):
30 mm
35 mm
40 mm
45 mm
50 mm
60 mm
Tjocklek (metrisk):
0,5 mm
1 mm
1,5 mm
2 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- 99.6% nickel purity
- Crevice free
- High thermal and electrical conductivities
- Low gas content
- Low vapor pressure
- Cost effective replacement for platinum
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Nickel |
| Kvantitet | Each |
| Tjocklek (metrisk) | 1 mm |
| Kapacitet (metrisk) | 10 ml |
| Autoklaveringsbar | Autoclavable |
| Diameter (metrisk) Yttre | 25 mm |
| Höjd (metrisk) | 30 mm |
| Produkttyp | Crucible |