Läs mer
Nickel Electro™ Nickel degellock
Handla allt Nickel-Electro Produkter
Diameter (metrisk) Yttre:
25 mm
30 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Innehåller
DiameterMetricOuter
Kräver
Autoklaverbar, dimMaterial, ProdukttypSpecifikationer
- Motståndskraftig mot korrosion
- Bör inte användas med salpetersyra
- Förhindrar risken att hett material stänker ut ur den öppna degeln
- Kostnadseffektiv ersättning för platina
Degellock, nickel, handtag
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Nickel |
| Kvantitet | Varje |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Diameter (metrisk) Yttre | 30 mm |
| Produkttyp | Degellock |