Läs mer
Bochem™ Nickeldeglar
Produktkod. 10284601
Kapacitet (metrisk):
50 ml
70 ml
130 ml
Produktkod. 10284601
Brand: Bochem™ 8127
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Material Nickel
Kapacitet (metrisk) 130 ml
Diameter (metrisk) Yttre 60mm
Höjd (metrisk) 60mm
Produkttyp Degel