Läs mer
Bochem™ Nickeldeglar
Kapacitet (metrisk):
50 ml
70 ml
130 ml
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Nickel |
| Kapacitet (metrisk) | 70 ml |
| Diameter (metrisk) Yttre | 50mm |
| Höjd (metrisk) | 50mm |
| Produkttyp | Degel |