Läs mer
Bochem™ Nickeldeglar
Produktkod. p-8006743
Kapacitet (metrisk):
50 ml
70 ml
130 ml
Produktkod. 10209170
Brand: Bochem™ 8125
Bara null kvar
Specifikationer
Material Nickel
Kapacitet (metrisk) 50 ml
Diameter (metrisk) Yttre 45mm
Höjd (metrisk) 45mm
Produkttyp Degel