Läs mer
Usbeck Laborgeraete™ Nickel dubbla klämhylsor
Beskrivning
- Zink pressgjutning
- För stavar upp till 16 mmØ
- Använd med skruvar i förnicklat stål eller mässing
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 1 st |
| Typ | Dubbel ärm |
| Material | Nickel, pulverlackerad zink |
| Inkluderar | Nickelpläterade mässingsskruvar |