Läs mer
Usbeck Laborgeraete™ Nickel dubbla klämhylsor
Produktkod. 10353571
Change view
Material:
Nickel, pulverlackerad zink
Nickelpläterad messing
Inkluderar:
Nickelpläterade mässingsskruvar
Nickelpläterade stålskruvar
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Material Inkluderar Förpackningsstorlek
10353571 Nickel, pulverlackerad zink Nickelpläterade stålskruvar -
10140081 Nickel, pulverlackerad zink Nickelpläterade mässingsskruvar Varje
10126821 Nickelpläterad messing Nickelpläterade mässingsskruvar Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10353571 Leverantör Usbeck Laborgeraete™ Leverantörsnummer 2200
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använda Usbeck Laborgeraete™ Nickel dubbla klämhylsor för att applicera 360 graders enhetligt klämtryck för perfekt passform. Hylsorna har en höghållfast modulär design för säkrare hantering.
  • Zink pressgjutning
  • För stavar upp till 16 mmØ
  • Använd med skruvar i förnicklat stål eller mässing
Specifikationer
Kvantitet 1 st
Typ Dubbel ärm
Material Nickel, pulverlackerad zink
Inkluderar Nickelpläterade stålskruvar