Läs mer
Nickel, Fe/Cr/Ni/Co, legering N-155, R30155, ARMI∣MBH
Beskrivning
Nickel, Fe/Cr/Ni/Co, legering N-155, R30155, Ø38x3mm
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Boron/Titanium/Zirconium/Phosphorus/Vanadium/Copper/Carbon/Nitrogen/Aluminium/Silicon/Niobium/Manganese/Tungsten/Molybdenum/Cobalt/Nickel/Chromium/Iron |
| CAS | 7440-02-0 |
| Kvantitet | 1 st. |
| Form | Skiva |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | Boron 0.0024 %/Titanium 0.0026 %/Zirconium 0.0057 %/Phosphorus 0.008 %/Vanadium 0.0236 %/Copper 0.039 %/Carbon 0.116 %/Nitrogen 0.12 %/Aluminium 0.153 %/Silicon 0.55 %/Niobium 1 %/Manganese 1.46 %/Tungsten 2.42 %/Molybdenum 2.87 %/Cobalt 19.2 %/Nickel 20.1 %/Chromium 20.9 %/Iron 31.4 % |