Läs mer
Nickelgasbinda, 100 mesh vävd av 0,1 mm (0,004 tum) diatråd vävd av tråd
Produktkod. 11379608
Change view
Kvantitet:
75 x 75 mm
150 x 150 mm
300 x 300 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11379608 150 x 150 mm Varje
11369608 75 x 75 mm Varje
11359608 300 x 300 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11379608 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 044128.GT
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2548.30 SEK
    2287.65 SEK / Paket med 1
    Save 260.65 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
Add to basket
Form: Trådtyg; Öppet område: 36 %; Öppningsbredd: 0,006 tum | CAS: 7440-02-0 | Ni | 58,69 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7440-02-0
Molekylformel Ni
Molekylvikt (g/mol) 58.69
MDL-nummer MFCD00011137 MFCD06798735
InChI-nyckel PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
Synonym raney alloy, fibrex, catalyst, particles, fibrex p, nickel, elemental, nichel italian, nickel, soluble salts, carbonyl powder, niccolum
PubChem CID 935
ChEBI CHEBI:28112
IUPAC-namn nickel
LEDER [Ni]
Specifications
Kemiskt namn eller material Nickel
Färg Silver till grått
Utseende Silvergrå guazé
Densitet 8,908 g/cm3 vid 20 °C
Kvantitet 150 x 150 mm
Maskstorlek 100 mesh
Odör Luktfritt
Form Trådduk
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.