Läs mer
Nickel(II) acetate tetrahydrate, 99+%, for analysis
Produktkod. 10741881 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
100 g
500 g
2.5 kg
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
2.5kg
500g
Produktkod. 10741881
Brand: Thermo Scientific Acros 223145000
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 6018-89-9 | C4H14NiO8 | 248.84 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6018-89-9
Molekylformel C4H14NiO8
Molekylvikt (g/mol) 248.84
MDL-nummer MFCD00066973
InChI-nyckel OINIXPNQKAZCRL-UHFFFAOYSA-L
Synonym nickel ii acetate tetrahydrate, nickel acetate tetrahydrate, nickel diacetate tetrahydrate, diacetatonickel tetrahydrate, nickelous acetate tetrahydrate, unii-6soa8l0560, acetic acid, nickel +2 salt, tetrahydrate, nickel 2+ diacetate tetrahydrate, nickel acetate tetrahydrate nickel and nickel compounds, acetic acid, nickel 2+ salt, tetrahydrate
PubChem CID 62601
LEDER O.O.O.O.[Ni++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Nickel(II) acetate tetrahydrate
Smältpunkt 250.0°C
Färg Vitt
Fysisk form Kristallint pulver, kristaller eller flingor
Kvantitet 500 g
Analysprocentintervall 99% min. (Complexometry)
Linjär formel (CH3CO2)2Ni·4H2O
Fieser 14,288; 16,308
Merck Index 14,6498
Löslighetsinformation Solubility in water: 182g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol
IUPAC-namn nickel(2+);diacetat;tetrahydrat
Formel vikt 248.86
Procent renhet ≥99%
Kvalitet Analytisk
Infrarött spektrum Authentic
Förpackning Plastflaska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.