Läs mer
Nickel(II) acetate tetrahydrate, Puratronic™, 99.999% (metals basis)
Produktkod. p-7048536
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
Produktkod. 11306937
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 010813.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 6018-89-9 | C4H14NiO8 | 248.84 g/mol
Det används vid elektroplätering, anodisering av beläggningar; betningsmedel för textilfärgning; Katalysator. Används också vid syntes av polynukleär nickel polyoxotungstate klusterföreningar som är idealiska för design av molekylära magneter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6018-89-9
Molekylformel C4H14NiO8
Molekylvikt (g/mol) 248.84
MDL-nummer MFCD00066973
InChI-nyckel OINIXPNQKAZCRL-UHFFFAOYSA-L
Synonym nickel ii acetate tetrahydrate, nickel acetate tetrahydrate, nickel diacetate tetrahydrate, diacetatonickel tetrahydrate, nickelous acetate tetrahydrate, unii-6soa8l0560, acetic acid, nickel +2 salt, tetrahydrate, nickel 2+ diacetate tetrahydrate, nickel acetate tetrahydrate nickel and nickel compounds, acetic acid, nickel 2+ salt, tetrahydrate
PubChem CID 62601
IUPAC-namn nickel(2+);diacetat;tetrahydrat
LEDER O.O.O.O.[Ni++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Nickel(II) acetate tetrahydrate
Smältpunkt (decomposition)
Färg Klart
Fysisk form Kristallina aggregat
Kvantitet 5 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Linjär formel Ni(CH3COO)2·4H2O
UN-nummer UN3077
Beilstein 3730764
Merck Index 14,6499
Löslighetsinformation Soluble in water and methanol. Insoluble in diethyl ether,n-octanol.
Formel vikt 248.84 (176.79 Anhydrous)
Procent renhet 99.999%
Kvalitet Puratronic
Odör Light
Densitet 1.744 g/mL
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.