Läs mer
Nickel(II) Acetate Tetrahydrate, TRC
Produktkod. 30478652
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30478652 10 g
1 options
Produktkod. 30478652 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN39457010G
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Nickel(II) Acetate Tetrahydrate
CAS 6018-89-9
Molekylformel C4H16NiO8
Kvantitet 10 g
Synonym Acetic Acid Nickel(2+) Salt Tetrahydrate, Diacetatonickel TetrahydrateNickel Acetate [Ni(OAc)2.4H2O] Tetrahydrate, Nickel Acetate Tetrahydrate, Nickel Diacetate Tetrahydrate, Nickel(2+) Acetate Tetrahydrate, Nickel(2+) Diacetate Tetrahydrate
InChI formel InChI=1S/2C2H4O2.Ni.4H2O/c2*1-2(3)4;;;;;/h2*1H3,(H,3,4);;4*1H2/q;;+2;;;;/p-2
LEDER O.O.O.O.[Ni+2].CC(=O)[O-].CC(=O)[O-]
IUPAC-namn nickel(2+);diacetate;tetrahydrate
Molekylvikt (g/mol) 250.86
Formel vikt 248.0042