Läs mer
Nickel(II) Acetylacetonate, Sigma-Aldrich™
Specifikationer
Specifikationer
| Smältpunkt | 230°C |
| MDL-nummer | MFCD00000024 |
| Kvantitet | 100 g |
| Synonym | Nickel(II) acetylacetonate, Bis(acetylacetonato)nickel(II), Bis(2,4-pentanedionato) nickel(II), Nickel(II) acetylacetonate |
| Molekylvikt (g/mol) | 256.91 |
| Kvalitet | Research |