Läs mer
Nickel(II) bromide, 99%
Produktkod. p-3776972 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
Produktkod. 10096652
Brand: Thermo Scientific Acros 203360100
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 13462-88-9 | Br2Ni | 218.53 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13462-88-9
Molekylformel Br2Ni
Molekylvikt (g/mol) 218.53
MDL-nummer MFCD00011141
InChI-nyckel IPLJNQFXJUCRNH-UHFFFAOYSA-L
Synonym nickel bromide, nickel ii bromide, nickel dibromide, nickelous bromide, nickel bromide nibr2, nickel 2+ bromide, unii-41sgh8a2s6, nibr2, nickel ii bromide, anhydrous
PubChem CID 278492
IUPAC-namn dibromonickel
LEDER [Ni](Br)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Nickel(II) bromide
Smältpunkt 963.0°C
Färg Brun
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Fysisk form Crystalline Powder and/or Chunks
Kvantitet 10 g
Analysprocentintervall 98.5% min. (on dry substance) (Argentometry)
Linjär formel NiBr2
Fieser 04,351
Merck Index 15, 6587
Löslighetsinformation Solubility in water: 567g/L (20°C). Other solubilities: soluble in ammonium hydroxide, soluble in alcohol and ether
Formel vikt 218.53
Procent renhet 99%
Förpackning Glasflaska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Nickel(II) bromide
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Cancerogenitet Kategorija 1A
  • Mutagenitet i könsceller Kategorija 2
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H372-Orsakar organskador.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
  • H350i-Kan orsaka cancer vid inandning.
  • H360D-Kan skada det ofödda barnet.
  • H341-Misstänks kunna orsaka genetiska defekter.
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.