Läs mer
Nickel(II)bromid, vattenfri, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-7080281
Kvantitet:
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
50g
Produktkod. 11478650
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 053115.18
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 13462-88-9 | Br2Ni | 218.501 g/mol
Nickel(II)bromid används som en källa för bromidjonen. Det är en viktig råvara och intermediär som används i syntetisk kemi. Vidare används den som en katalysator i korskopplingsreaktioner. Den används vid framställning av paramagnetisk trans-diaquabis(N,N-dietyletylendiamin)nickel(II)bromid och diamagnetisk bis(N,N-dietyletylendiamin)nickel(II)bromid.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13462-88-9
Molekylformel Br2Ni
Molekylvikt (g/mol) 218.501
MDL-nummer MFCD00011141
InChI-nyckel IPLJNQFXJUCRNH-UHFFFAOYSA-L
Synonym nickel bromide, nickel ii bromide, nickel dibromide, nickelous bromide, nickel bromide nibr2, nickel 2+ bromide, unii-41sgh8a2s6, nibr2, nickel ii bromide, anhydrous
PubChem CID 278492
IUPAC-namn dibromonickel
LEDER [Ni](Br)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Nickel (II) bromide
Smältpunkt 963°C
Namnnotering Anhydrous
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 50 g
Linjär formel NiBr2
UN-nummer UN3077
Merck Index 14,6502
Löslighetsinformation Soluble in water,alcohol and ether.
Formel vikt 218.53
Procent renhet 99%
Odör Odorless
Känslighet Hygroscopic
Densitet 5.098 g/mL at 27°C
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Nickel(II) bromide anhydrous
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Cancerogenitet Kategorija 1A
  • Mutagenitet i könsceller Kategorija 2
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
  • H341-Misstänks kunna orsaka genetiska defekter.
  • H350i-Kan orsaka cancer vid inandning.
  • H360D-Kan skada det ofödda barnet.
  • H372-Orsakar organskador.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P284-¢Vid otillräcklig ventilation!, använd andningsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
  • P342+P311-Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Nickel bromide (NiBr2)
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.