Läs mer
Nickel(II) bromide hydrate, 98%, for analysis
Produktkod. 10082700 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10082700 100 g Glasflaska 100g
10398200 500 g Glasflaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10082700 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 214871000
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 207569-11-7 | Br2Ni | 218.50 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 207569-11-7 , 13462-88-9
Molekylformel Br2Ni
Molekylvikt (g/mol) 218.50
MDL-nummer MFCD00149806
InChI-nyckel IPLJNQFXJUCRNH-UHFFFAOYSA-L
Synonym nickel ii bromide hydrate, dibromonickel hydrate, nickel bromide hydrate, br2ni.h2o, ksc566q3p, nickel ii bromide monohydrate, nickel bromide nibr2 ,monohydrate 9ci
PubChem CID 57377118
LEDER [Ni++].[Br-].[Br-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Nickel(II) bromide hydrate
Smältpunkt 963.0°C
Namnnotering 98%
Färg Orange
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
pH 5 to 7 (5% aq. soln.)
Fysisk form Kristallint pulver eller nålar
Kvantitet 100 g
Analysprocentintervall 97.5% min. (on dry substance) (Argentometry)
Linjär formel NiBr2·xH2O
Fieser 04,351
Merck Index 10, 6340
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble in water. Other solubilities: soluble in ammonium hydroxide, soluble in alcohol and ether
IUPAC-namn dibromonickel;hydrat
Formel vikt 218.53
Procent renhet 98%
Kvalitet Analytisk
Förpackning Glasflaska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Nickel(II) bromide hydrate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Cancerogenitet Kategorija 1A
  • Mutagenitet i könsceller Kategorija 2
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H372-Orsakar organskador.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
  • H350i-Kan orsaka cancer vid inandning.
  • H360D-Kan skada det ofödda barnet.
  • H341-Misstänks kunna orsaka genetiska defekter.
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.