Läs mer
Nickel(II) bromid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Nickel(II) Bromide |
| CAS | 13462-88-9 |
| Kvantitet | 5 g |
| Molekylformel | Br2Ni |
| Synonym | Nickel dibromide, Nickel(2+) bromide, Nickel bromideNSC 128153, Nickel bromide (Br2Ni) |
| InChI formel | InChI=1S/2BrH.Ni/h2*1H;/q;;+2/p-2 |
| LEDER | Br[Ni]Br |
| IUPAC-namn | Dibromonickel |
| Molekylvikt (g/mol) | 218.5 |
| Formel vikt | 215.772 |