Läs mer
Nickel(II)karbonat, vattenfri, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-4782026
Kvantitet:
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
50g
Produktkod. 11308127
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 022897.18
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 3333-67-3 | CNiO3 | 118.70 g/mol
Nickel(II)karbonat används i sulfamatbad, metallfosfatering, galvanisering och keramiska tillämpningar. Det fungerar som en prekursor till katalysatorer och en mellanprodukt i den hydrometallurgiska reningen av nickel från dess malmer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3333-67-3
Molekylformel CNiO3
Molekylvikt (g/mol) 118.70
MDL-nummer MFCD00011144
InChI-nyckel ZULUUIKRFGGGTL-UHFFFAOYSA-L
Synonym nickel carbonate, nickelous carbonate, nickel ii carbonate, nickel monocarbonate, unii-wm50squ829, carbonic acid, nickel 2+ salt 1:1, nickel 2+ carbonate nico3, nickel 2+ ion carbonate, nickel carbonate nico3
PubChem CID 18746
IUPAC-namn nickel(2+);karbonat
LEDER [Ni++].[O-]C([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Nickel(II) carbonate, anhydrous
Färg Beige
Fysisk form Pulver
Kvantitet 50 g
Analysprocentintervall 98%
Löslighetsinformation Soluble in dilute acids. Insoluble in cold water.
Formel vikt 118.72
Utseende Light powder
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.