Läs mer
Nickel(II) karbonat (basisk) hydrat, Ni 40 % min, vanligtvis 99,5 % (metallbas)
Produktkod. 11359237
Change view
Kvantitet:
250 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11359237 1 kg 1kg
11369237 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11359237 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 040106.A1
 Begränsad artikel
I lager
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Nickelplätering pH-justerare, katalysatorer, keramiska färger och glasyrer | CAS: 155775-31-8 | CH4Ni3O7 | 304,12 g/mol
Nickelplätering pH-justerare, katalysatorer, keramiska färger och glasyrer. Nickel(II)karbonat(bas)hydrat används som en prekursor till katalysatorer och i keramiska tillämpningar. Det fungerar som en mellanprodukt i den hydrometallurgiska reningen av nickel från dess malmer. Det används också vid galvanisering av nickel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 155775-31-8
Molekylformel CH4Ni3O7
Molekylvikt (g/mol) 304.12
MDL-nummer MFCD00016262
InChI-nyckel ATYNVYNPWGEMMI-UHFFFAOYSA-H
Synonym nickel 3+ ;carbonate;hydroxide;hydrate, nickel carbonate, basic hydrate trace metals basis
PubChem CID 86176052
IUPAC-namn trinickel(2+)tetrahydroxidkarbonat
LEDER [OH-].[OH-].[OH-].[OH-].[Ni++].[Ni++].[Ni++].[O-]C([O-])=O
Spécification
Kemiskt namn eller material Nickel(II) carbonate (basic) hydrate
Färg Klart
Fysisk form Pulver
Kvantitet 1 kg
Analysprocentintervall 99,5 % (metallbaserad bas)
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
Formel vikt 304.18 (Vattenfattig)
Odör Luktfritt
Utseende Grönt pulver
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Nickel(II) carbonate (basic) hydrate
Mention d'avertissement
  • Fara
Catégorie de danger
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
  • Mutagenitet i könsceller Kategorija 2
  • Cancerogenitet Kategorija 1A
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 1
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
Mention de danger
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H315-Irriterar huden.
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H341-Misstänks kunna orsaka genetiska defekter.
  • H350i-Kan orsaka cancer vid inandning.
  • H360D-Kan skada det ofödda barnet.
  • H372-Orsakar organskador.
Conseils de prudence
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.