Läs mer
Nickel(II) karbonat (basisk) hydrat, Ni 40 % min, vanligtvis 99,5 % (metallbas)
Produktkod. p-4407668
Change view
Kvantitet:
250 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11369237 250 g 250g
11359237 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11369237 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 040106.30
Nickelplätering pH-justerare, katalysatorer, keramiska färger och glasyrer | CAS: 155775-31-8 | CH4Ni3O7 | 304,12 g/mol
Nickelplätering pH-justerare, katalysatorer, keramiska färger och glasyrer. Nickel(II)karbonat(bas)hydrat används som en prekursor till katalysatorer och i keramiska tillämpningar. Det fungerar som en mellanprodukt i den hydrometallurgiska reningen av nickel från dess malmer. Det används också vid galvanisering av nickel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 155775-31-8
Molekylformel CH4Ni3O7
Molekylvikt (g/mol) 304.12
MDL-nummer MFCD00016262
InChI-nyckel ATYNVYNPWGEMMI-UHFFFAOYSA-H
Synonym nickel 3+ ;carbonate;hydroxide;hydrate, nickel carbonate, basic hydrate trace metals basis
PubChem CID 86176052
IUPAC-namn trinickel(2+)tetrahydroxidkarbonat
LEDER [OH-].[OH-].[OH-].[OH-].[Ni++].[Ni++].[Ni++].[O-]C([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Nickel(II) carbonate (basic) hydrate
Färg Klart
Fysisk form Pulver
Kvantitet 250 g
Analysprocentintervall 99,5 % (metallbaserad bas)
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
Formel vikt 304.18 (Vattenfattig)
Odör Luktfritt
Utseende Grönt pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.