Läs mer
Nickel(II) chloride, 0.5M aq. soln., Thermo Scientific™
Produktkod. 15493819
Kvantitet:
50 mL
100 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
50ml
Produktkod. 15493819
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar J61204.AD
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7791-20-0
Molekylformel Cl2Ni
MDL-nummer MFCD00011142
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Nickel(II) chloride
Färg Green
Fysisk form Liquid
Kvantitet 50 mL
Linjär formel NiCl2
UN-nummer UN3082
Formel vikt 129.6
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 0.5M aq. soln.