Läs mer
Nickel(II)klorid, vattenfritt (anhydr), 98 %
Beskrivning
Nickel(II)klorid är en mild Lewis syra som används för regioselektiv isomerisering av dienoler och selektiv reduktion av alkener till alkaner i närvaro av litiumaluminiumhydrid. Det används som en prekursor till nickelborid, finfördelat nickel. Det fungerar som en katalysator för att framställa dialkylarylfosfonater från fosfiter och aryliodid. Den finner tillämpning vid galvanisering av nickel på andra metallföremål. Det används också vid syntes av halvledande metallhaltiga polymerer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Nickel(II)klorid är en mild Lewis syra som används för regioselektiv isomerisering av dienoler och selektiv reduktion av alkener till alkaner i närvaro av litiumaluminiumhydrid. Det används som en prekursor till nickelborid, finfördelat nickel. Det fungerar som en katalysator för att framställa dialkylarylfosfonater från fosfiter och aryliodid. Den finner tillämpning vid galvanisering av nickel på andra metallföremål. Det används också vid syntes av halvledande metallhaltiga polymerer.
Löslighet
Löslig i etylenglykol, etanol, hydrazin och ammoniumhydroxid. Något lösligt i vatten. Olösligt i salpetersyra.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och välventilerad plats. Inkompatibel med peroxider.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Nickel(II) chloride |
| Smältpunkt | 1 001 °C |
| Namnnotering | anhydra |
| Kvantitet | 100 g |
| Linjär formel | NiCl2 |
| UN-nummer | UN3288 |
| Merck Index | 14,6505 |
| Löslighetsinformation | Löslig i etylenglykol, etanol, hydrazin och ammoniumhydroxid. Lätt löslig i vatten. Olöslig i salpetersyra. |
| Formel vikt | 129.6 |
| Procent renhet | 98% |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- Nickel(II) chloride, anhydrous
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 3
- Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 1
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
- AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
- Cancerogenitet Kategorija 1A
- Mutagenitet i könsceller Kategorija 2
- Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
- Luftvägssensibilisering Kategorija 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Preobcutljivost koze Kategorija 1
- H301-Giftigt vid förtäring.
- H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
- H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
- H315-Irriterar huden.
- H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- H331-Giftigt vid inandning.
- H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
- H341-Misstänks kunna orsaka genetiska defekter.
- H350i-Kan orsaka cancer vid inandning.
- H360D-Kan skada det ofödda barnet.
- H372-Orsakar organskador.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P273-Undvik utsläpp till miljön.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
- MIXTURE LIST-Contain: Nickel(II) chloride
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.